A5751
Acetylthiocholine iodide
≥98% (TLC), powder or crystals
Sinônimo(s):
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder or crystals
cor
white
pf
205-210 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Embalagem
Substratos
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges