Documentos Principais
8.41870
Sigma-Aldrich
Acetylcholine iodide
for synthesis
Sinônimo(s):
Acetylcholine iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16INO2
Número CAS:
Peso molecular:
273.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
218-862-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
162-165 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].[N+](CCOC(=O)C)(C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 163 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3