A6500
Acetylcholine bromide
≥99%
Sinônimo(s):
ACh
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
powder
pf
140-143 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.BrH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
ZEHGKSPCAMLJDC-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... CHRM3(1131)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3