O7501
Sodium oleate
≥99%
Sinônimo(s):
cis-9-Octadecenoic acid sodium salt, Oleic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
pf
232-235 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
unsaturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
chave InChI
BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Randal Lee (University of Houston, USA) discusses design considerations for iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes used for biosensing, including synthetic procedures, size, and shape. The effects of these variables are discussed for various volumetric-based and surface-based detection schemes.