M8005
Sodium myristate
≥99%
Sinônimo(s):
Myristic acid sodium salt, Tetradecanoic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant (vegetable)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C14H28O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16;/h2-13H2,1H3,(H,15,16);/q;+1/p-1
chave InChI
JUQGWKYSEXPRGL-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?