229520
Cadmium nitrate tetrahydrate
99.997% trace metals basis
Sinônimo(s):
Nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.997% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impurezas
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
59.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+](=O)O[Cd]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/Cd.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
chave InChI
QOYRNHQSZSCVOW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Kidney,Bone
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?