208299
Cadmium chloride hydrate
98%
Sinônimo(s):
Cadmium dichloride hydrate, Cadmium(2+) dichloride hydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
densidade de vapor
6.3 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 656 °C)
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
densidade
3.327 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
chave InChI
OISMQLUZKQIKII-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?