159255
2,2′,4′-Trichloroacetophenone
97%
Sinônimo(s):
ω,2,4-Trichloroacetophenone, 2,4-Dichlorophenacyl chloride
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
130-135 °C/4 mmHg (lit.)
pf
47-54 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
chave InChI
VYWPPRLJNVHPEU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?