533203
2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole
97%
Sinônimo(s):
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
125.5-129.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C13H11N3O/c1-9-6-7-13(17)12(8-9)16-14-10-4-2-3-5-11(10)15-16/h2-8,17H,1H3
chave InChI
MCPKSFINULVDNX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
533203-25G | 4061832559162 |