413151
2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone
98%
Sinônimo(s):
2-Benzoyl-5-octyloxyphenol, 4-(Octyloxy)-2-hydroxybenzophenone, [2-Hydroxy-4-(octyloxy)phenyl]phenylmethanone
Ensaio
98%
pf
47-49 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3
chave InChI
QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
413151-100G | 4061832081427 |
413151-500G |