413216
2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl acrylate
98%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-4-acryloxyethoxybenzophenone, 4-(2-Acryloxyethoxy)-2-hydroxybenzophenone
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
77-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(OCCOC(=O)C=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O5/c1-2-17(20)23-11-10-22-14-8-9-15(16(19)12-14)18(21)13-6-4-3-5-7-13/h2-9,12,19H,1,10-11H2
chave InChI
NMMXJQKTXREVGN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?