535834
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate
About This Item
Produtos recomendados
perda
0.7 wt. % volatility, 150-175°C
Nível de qualidade
pf
82-85 °C (lit.)
temperatura de transição
Tg >350 °C (dec)
solubilidade
acetone: 19 % (w/w) at 20 °C
ethyl acetate: 24 % (w/w) at 20 °C
methanol: 38 % (w/w) at 20 °C
chloroform: 45 % (w/w) at 20 °C
methylene chloride: 56 % (w/w) at 20 °C
H2O: insoluble <6 ppm at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2
InChI
1S/C28H52N2O4/c1-25(2)17-21(18-26(3,4)29-25)33-23(31)15-13-11-9-10-12-14-16-24(32)34-22-19-27(5,6)30-28(7,8)20-22/h21-22,29-30H,9-20H2,1-8H3
chave InChI
XITRBUPOXXBIJN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>302.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 150 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?