115746
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
98%
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
p.e.
212-215 °C (lit.)
pf
129-131 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H19NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h7,10-11H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
VDVUCLWJZJHFAV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- An additive for polymer modified hindered amine light stabilizers
- A light stabilizer for polyamide 66 fibers containing acid blue dyes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?