581500
TEMPOL
≥95% (HPLC), crystals,powder, free radical scavenger and nitric oxide spin trap, Calbiochem®
Sinônimo(s):
TEMPOL, 4-Hydroxy-TEMPO, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TEMPOL, A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - TN8991000
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
crystals
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+]1(C(CC(CC1(C)C)O)(C)C)[O-]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Free radical scavenger and nitric oxide spin trap
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Miura, Y., et al. 2000. J. Radiat. Res. (Tokyo)41, 103.
Mota-Filipe, H., et al. 1999. Shock 12, 255.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,spleen
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
294.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
146 °C - DIN 51758