176141
4-Hydroxy-TEMPO
95%
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, TEMPOL
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
composição
Carbon content, 60.6-65.0%
Nitrogen content, 7.8-8.4%
pf
69-71 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,spleen
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
294.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
146 °C - DIN 51758
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
TEMPO (2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy or 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 1-oxyl) and its derivatives are stable nitroxy radicals used as catalysts in organic oxidation reactions. TEMPO was discovered by Lebedev and Kazarnovskii in 1960. The stable free radical nature of TEMPO is due to the presence of bulky substituent groups, which hinder the reaction of the free radical with other molecules.