133035
Methacrolein
95%
Sinônimo(s):
Methacrylaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
121 mmHg ( 20 °C)
13.44 psi ( 55 °C)
5.35 psi ( 20 °C)
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
p.e.
68-70 °C (lit.)
pf
−81 °C (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(C)=C
InChI
1S/C4H6O/c1-4(2)3-5/h3H,1H2,2H3
chave InChI
STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
5.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
133035-25ML | 4061838729309 |
133035-50ML | |
133035-100ML | |
133035-250ML | |
133035-5ML | 4061838729316 |