Documentos Principais
606421
Sigma-Aldrich
Acrolein-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
2-Propenal-2-13C
About This Item
Fórmula linear:
H2C=13CHCHO
Peso molecular:
57.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥90% (CP)
contém
hydroquinone as stabilizer
Impurezas
≤10% water
p.e.
53 °C (lit.)
pf
-87 °C (lit.)
densidade
0.850 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=[13CH]C=O
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2/i2+1
chave InChI
HGINCPLSRVDWNT-VQEHIDDOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)