A24001
Acrolein diethyl acetal
96%
Sinônimo(s):
3,3-Diethoxy-1-propene
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.398 (lit.)
p.e.
125 °C (lit.)
densidade
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(OCC)C=C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8-5-2)9-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
chave InChI
MCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It can also be used as one of the precursors to synthesize natural products like (−)-(Z)-Deoxypukalide, (−)-Laulimalide, botryodiplodin, neolaulimalide and isolaulimalide.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?