Documentos Principais
232548
Sigma-Aldrich
3-Ethoxymethacrolein
96%
Sinônimo(s):
3-Ethoxy-2-methylpropenal
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OCH=C(CH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4792 (lit.)
p.e.
78-81 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC=C(C)C=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-8-5-6(2)4-7/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
KDOAHVPFGIYCEU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Ethoxymethacrolein was used in the synthesis of:
  • 5,10-dideaza-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid (DDATHF)
  • quinolines via modified Friedlander synthesis
  • 3-[2-isopropyl-5-methylcyclohexyloxy-(1R, 2S, 5R)]-2-methyl-2E-propenal
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of quinolines via ortho-lithiated N-acylanilines. A modified Friedlaender synthesis.
Cho IS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(26), 7288-7291 (1991)
Photooxygenation of chiral dienol ethers: asymmetric synthesis of alkoxydioxines.
Dussault PH, et al.
Tetrahedron, 55(38), 11437-11454 (1999)
E C Taylor et al.
Investigational new drugs, 14(3), 281-285 (1996-01-01)
A new and extremely efficient synthesis of DDATHF from 4-vinylbenzoic acid and bromomalondialdehyde as precursors has been developed which proceeds in 48% overall yield.