63287
Malondialdehyde tetrabutylammonium salt
≥96.0% (NT)
Sinônimo(s):
Malonaldehyde tetrabutylammonium salt, Tetrabutylammonium malondialdehyde enolate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96.0% (NT)
forma
solid
pf
126-131 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C=C\[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C3H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;4-2-1-3-5/h5-16H2,1-4H3;1-4H/q+1;/p-1/b;2-1+
chave InChI
GFXLQCGVBUWBHF-WLHGVMLRSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)