870608H
Avanti
4-HNE-dimethylacetal
Avanti Research™ - A Croda Brand 870608H, hexane solution
Sinônimo(s):
(E)-4R-hydroxynonenal-dimethylacetal (Each vial contains 6.8mg which yields ~5.2mg 4-HNE after deprotection)
About This Item
Produtos recomendados
forma
hexane solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (870608H-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870608H
concentração
6.8 mg/mL (870608H-5mg)
tipo de lipídio
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@@H](O)/C=C/C(OC)OC
Descrição geral
The dimethylacetal derivative is a more stable form of 4-HNE which is good for long term storage of the compound during use. It can be easily converted to 4-HNE in the presence of acid.
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26.0 °C - closed cup