Documentos Principais
810299P
Avanti
25-(C4 TopFluor) 25-OH cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 810299P, powder
Sinônimo(s):
25-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]-25-hydroxycholesterol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H65 BF2N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
718.81
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810299P-1MG)
pkg of 1 × 100 μg (810299P-100ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810299P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810299P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810299P-100ug)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)