Documentos Principais
1.00661
SAFC
LUB STA 50 Parteck®
(Stearic acid 50 vegetable grade), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Mistura de ácido palmítico/ácido esteárico, Mistura de ácido esteárico/ácido palmítico, Ácidos graxos C16-18
About This Item
Número CAS:
Beilstein:
608585
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
≥90% (stearic acid and palmitic acid, GC)
Formulário
fine powder
temperatura de autoignição
395 °C
tamanho de partícula
15-45 μm (d50)
p.e.
370 °C/1013 hPa
pf
68-70 °C
temperatura de transição
flash point 196 °C
traços de cátion
Ni: ≤1 ppm
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
chave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pensando nos desafios de formulação, usamos tecnologias de engenharia de partículas para desenvolver excipientes funcionais especificamente para formas farmacêuticas sólidas. Os produtos no nosso portfólio Parteck® exibem propriedades de partículas exclusivas, personalizadas para oferecer desempenho excelente em processos de compressão, para tecnologias específicas de liberação de medicamentos ou para aprimoramento da solubilidade.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
A Parteck® LUB é uma linha de produtos dos nossos excipientes mais eficazes para lubrificação, que demonstra excelente consistência de um lote para outro e promove um fluxo de trabalho confiável na fabricação de comprimidos. O Parteck® LUB STA 50 é um ácido esteárico de origem vegetal.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany