1.00663
LUB MST Parteck
(MAGNESIUM STEARATE VEGETABLE GRADE), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
PARTECK LUB MST
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
fine powder
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
tamanho de partícula
3-7 μm (d50)
pH
7 ( in H2O, slurry)
pf
140 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
chave InChI
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
Características e benefícios
- Funcionalidade e desempenho consistentes
- Origem vegetal para mínimo esforço regulatório
- Tamanho de partícula e área de superfície especificados para um desempenho confiável