Documentos Principais
1.00805
SAFC
Óxido de titânio (IV)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 171
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Óxido de titânio (IV)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O2Ti
Número CAS:
Peso molecular:
79.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número E:
E171
Número do índice EC:
236-675-5
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
fine powder
tamanho de partícula
~0.8 μm (d50)
pH
7-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
p.e.
2900 °C/1013 hPa
pf
1855 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2O.Ti
chave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O óxido de titânio (IV) é um ingrediente comumente usado em aplicações alimentícias e farmacêuticas. Em aplicações farmacêuticas, o óxido de titânio (IV) é usado principalmente como um pigmento branco para formas farmacêuticas orais sólidas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany