Documentos Principais
1.00664
SAFC
LUB CST Parteck
(Calcium stearate vegetable grade), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
LUB CST Parteck®
About This Item
Fórmula linear:
(CH3(CH2)16-COO)2Ca
Número CAS:
Peso molecular:
607.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
216-472-8
Agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
fine powder
temperatura de autoignição
460 °C (DIN 51794)
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
tamanho de partícula
~4 μm (d50)
pf
140-160 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
chave InChI
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Pensando nos desafios de formulação, usamos tecnologias de engenharia de partículas para desenvolver excipientes funcionais especificamente para formas farmacêuticas sólidas. Os produtos no nosso portfólio Parteck® exibem propriedades de partículas exclusivas, personalizadas para oferecer desempenho excelente em processos de compressão, para tecnologias específicas de liberação de medicamentos ou para aprimoramento da solubilidade.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
A Parteck® LUB é uma linha de produtos dos nossos excipientes mais eficazes para lubrificação, que demonstra excelente consistência de um lote para outro e promove um fluxo de trabalho confiável na fabricação de comprimidos. Parteck® LUB CST é um estearato de cálcio de origem vegetal.
Características e benefícios
  • Funcionalidade e desempenho consistentes
  • Origem vegetal para mínimo esforço regulatório
  • Tamanho de partícula e área de superfície especificados para um desempenho confiável
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany