Documentos Principais
1.02144
SAFC
Hidrogenofosfato de cálcio
anhydrous, fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 341(ii)
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Hidrogenofosfato de cálcio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCaO4P
Número CAS:
Peso molecular:
136.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número E:
E341 (ii)
Número do índice EC:
231-826-1
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
fine powder
potência
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tamanho de partícula
(see specification)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O, suspension)
pf
370 °C (decomposition)
densidade
2.89 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[H+]
InChI
1S/Ca.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Para abordar os desafios da fabricação de formulações sólidas, desenvolvemos um portfólio de produtos abrangente para atender às suas necessidades de formas farmacêuticas sólidas. Embora formulações em apresentação sólida sejam uma das formas farmacêuticas mais estabelecidas no setor farmacêutico, a complexidade para fabricação de medicamentos finais está se tornando cada vez mais desafiadora. As limitações de estabilidade, cinética de liberação e estabilidade dos IFAs, como baixa solubilidade do IFA, são apenas alguns dos muitos obstáculos críticos até a comercialização.
Como parte do nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O hidrogenofosfato de cálcio é um ingrediente comumente usado em aplicações alimentícias e farmacêuticas. Em aplicações farmacêuticas, o hidrogenofosfato de cálcio é usado principalmente como enchimento/ligante.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1