26411
Calcium stearate
6.6-7.4% Ca basis
Sinônimo(s):
Octadecanoic acid calcium salt, Stearic acid calcium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
concentração
6.6-7.4% Ca
Impurezas
≤0.004% heavy metals (as Pb)
≤0.3% free acid (as stearic acid)
resíduo de ignição
≤10%
perda
≤3% loss on drying, 105 °C, 3 h
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
chave InChI
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?