307564
Zinc stearate
technical grade
Sinônimo(s):
Stearic acid zinc salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
forma
powder
temperatura de autoignição
1454 °F
composição
mixture consisting mainly of palmitate (C16) and stearate (C18) salts, 90%
stearate salt : Minimum, ~40% GC
pf
128-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
chave InChI
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?