73297
Mistura de ácido palmítico/ácido esteárico
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Mistura de ácido esteárico/ácido palmítico, Ácidos graxos C16-18
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
palm oil
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Ensaio
≥90% (sum of steric acid and palmitic acid)
Formulário
liquid
grupo funcional
carboxylic acid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
chave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?