Documentos Principais
1.06529
Supelco
Sodium polyphosphate
(Graham′s salt) EMPLURA®
Sinônimo(s):
Sodium polyphosphate, Graham′s salt, Sodium metaphosphate
About This Item
Fórmula linear:
(NaPO3)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-782-9
NACRES:
NA.21
Formulário:
solid
solubilidade:
1000 g/L
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
concentração
≥68% ( P2O5, acidimetric)
pH
5.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
550 °C
solubilidade
1000 g/L
densidade
2.5 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
traços de cátion
Fe: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Na.HO3P/c;1-4(2)3/h;(H,1,2,3)/q+1;/p-1
chave InChI
AQMNWCRSESPIJM-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Novel method for the preparation of controlled-release theophylline granules coated with a polyelectrolyte complex of sodium polyphosphate-chitosan.: This paper presents a novel approach to creating controlled-release theophylline granules using a coating made from a polyelectrolyte complex of sodium polyphosphate and chitosan. This method could significantly impact pharmaceutical formulations by improving drug release profiles and patient compliance (Kawashima et al., 1985).
Nota de análise
Assay (acidimetric, P₂O₅): ≥ 68 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1