PHR2245
Sodium Tripolyphosphate Hexahydrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Pentasodium tripolyphosphate hexahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to NIST 3152a
família API
sodium tripolyphosphate
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/5Na.H5O10P3.6H2O/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6;;;;;;/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);6*1H2/q5*+1;;;;;;;/p-5
chave InChI
FGXJOKTYAQIFRP-UHFFFAOYSA-I
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)