238503
Sodium tripolyphosphate
technical grade, 85%
Sinônimo(s):
Pentasodium tripolyphosphate Anhydrous, STPP, Sodium triphosphate, Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate pentabasic
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
85%
Formulário
powder
pH
9.5-10.3 (1 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
chave InChI
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Aplicação
- As a corrosion inhibitor for steel.
- In the preparation of chitosan nanoparticles (CSNPs) by ionic gelation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)