221368
Sodium pyrophosphate decahydrate
ACS reagent, ≥99%
Sinônimo(s):
Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, Tetrasodium pyrophosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
crystals or chunks
Impurezas
≤0.001% N compounds
≤0.01% insolubles
pH
9.5-10.5 (25 °C, 5%)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
chave InChI
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
This procedure may be used for Alcohol Dehydrogenase products.