P8135
Sodium pyrophosphate dibasic
practical grade
Sinônimo(s):
Disodium dihydrogen pyrophosphate, Sodium diphosphate dibasic
About This Item
Produtos recomendados
grau
practical grade
Ensaio
≥90% NaOH basis (titration)
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
chave InChI
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Fructose-6-Phosphate Kinase Pyrophosphate Dependent