PHR2204
Sodium Trimetaphosphate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Trisodium trimetaphosphate, Sodium cyclotriphosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to NIST 3152a
família API
sodium trimetaphosphate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P1(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)O1
InChI
1S/3Na.H3O9P3/c;;;1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h;;;(H,1,2)(H,3,4)(H,5,6)/q3*+1;/p-3
chave InChI
UGTZMIPZNRIWHX-UHFFFAOYSA-K
Outras notas
Nota de análise
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)