Documentos Principais
MABT913
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-citoqueratina 19, clone TROMA-3
clone TROMA-3, from rat
Sinônimo(s):
Keratin, type I cytoskeletal 19, CK-19, Keratin-19, K19
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TROMA-3, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT19(3880)
mouse ... Krt19(16669)
Categorias relacionadas
Descrição geral
A queratina, citoesqueleto tipo I 19 (UniProt: P19001; também conhecida como citoqueratina-19, CK-19, queratina-19, K19) é codificada pelo gene Krt19 (também conhecido como Krt1-19) (ID do gene: 16669) em espécies murinas. CK-19 pertence à família de filamentos intermediários (IF), mas difere de outras proteínas IF por não ter o domínio da cauda C-terminal. Cerca de 20 proteínas de citoqueratina diferentes foram relatadas em animais superiores em combinações variadas durante vários estágios de desenvolvimento. A CK-19 é normalmente expressa no revestimento dos tratos gastroenteropancreático e hepatobiliar. Ela é expressa durante todo o desenvolvimento embrionário, com os níveis mais altos observados aos 8,5 dias pós-coito. Sua expressão diminui no dia 11,5 e aumenta novamente no dia 17,5 após o coito. Foi demonstrado que a CK-19 está envolvida na organização das miofibrilas e, juntamente com a queratina 8, ajuda a ligar o aparelho contrátil à distrofina nas costelas do músculo estriado. Foi demonstrado que a CK-19 é um fator prognóstico independente para tumores neuroendócrinos pancreáticos, especialmente os tumores insulino-negativos. Descobriu-se que o TROMA 3 cora células de trofoblastoma TDM.1, uma subpopulação de células F9 e PCC3/ND1 induzidas por ácido retinóico, e em células 1246 tratadas com 5-azacitidina.
Especificidade
O clone TROMA-3 detecta a citoqueratina 19 em células humanas e murinas.
Imunogênio
Filamentos intermediários purificados da linha celular DM1 (Trofoblatoma).
Aplicação
Anti-citoqueratina 19, clone TROMA-3, nº de Cat. MABT913, é um anticorpo monoclonal de rato que detecta queratina, citoesqueleto tipo I 19 e é testado para uso em microscopia eletrônica, imunofluorescência, imuno-histoquímica (parafina), imunoprecipitação e Western blot.
Análise imuno-histoquímica: Uma diluição de 1:250 de um lote representativo detectou a citoqueratina 19 em tecido pulmonar de camundongo.
Análise de Western blot: Um lote representativo detectou a citoqueratina 19 em aplicações de Western blot (Boller, K., et. al. (1987). Eur J Cell Biol. 43(3):459-68).
Análise de Microscopia Eletrônica: Um lote representativo detectou a citoqueratina 19 em aplicações de microscopia eletrônica (Boller, K., et. al. (1987). J. Cell Biol. 43(3):459-68).
Análise por imunofluorescência: Um lote representativo detectou a citoqueratina 19 em aplicações de imunofluorescência (Boller, K., et. al. (1987). Eur J Cell Biol. 43(3):459-68).
Análise imuno-histoquímica: Um lote representativo detectou a citoqueratina 19 em aplicações de imuno-histoquímica (Takase, H.M., et. al. (2013). Genes Dev. 27(2):169-81).
Análise de imunoprecipitação: Um lote representativo detectou a citoqueratina 19 em aplicações de imunoprecipitação (Ichinose, Y., et. al. (1990). Comunicações de pesquisa bioquímica e biofísica 167(2):644-7).
Qualidade
Avaliado por Western blot em lisado de células MCF-7.
Análise de Western blot: 0,5 µg/ml deste anticorpo detectou a citoqueratina 19 em 10 µg de lisado de células MCF-7.
Descrição-alvo
aproximadamente 44 kDa observado; 44,54 kDa calculado. Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
forma física
Formato: Purificado
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Ana Caroline Costa-da-Silva et al.
iScience, 25(1), 103592-103592 (2022-01-11)
Chronic graft-versus-host disease (cGVHD) targets include the oral mucosa and salivary glands after allogeneic hematopoietic stem cell transplant (HSCT). Without incisional biopsy, no diagnostic test exists to confirm oral cGVHD. Consequently, therapy is often withheld until severe manifestations develop. This
Rebecca Marcus et al.
Cancers, 13(22) (2021-11-28)
Intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) is a primary biliary malignancy that harbors a dismal prognosis. Oncogenic mutations of KRAS and loss-of-function mutations of BRCA1-associated protein 1 (BAP1) have been identified as recurrent somatic alterations in ICC. However, an autochthonous genetically engineered mouse
Romina Lasagni Vitar et al.
Stem cell reports, 17(4), 849-863 (2022-03-26)
Severe ocular surface diseases can lead to limbal stem cell deficiency (LSCD), which is accompanied by defective healing. We aimed to evaluate the role of the substance P (SP)/neurokinin-1 receptor (NK1R) pathway in corneal epithelium wound healing in a pre-clinical