Documentos Principais
MAB4190
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiKi-67, clone Ki-S5
clone Ki-S5, Chemicon®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Ki-S5, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MKI67(4288)
Descrição geral
O antígeno Ki67 é a proteína nuclear prototípica relacionada ao ciclo celular, expresso por células proliferativas em todas as fases do ciclo celular ativo (fases G1, S, G2 e M). Ele está ausente em células dormentes (G0). Os anticorpos para Ki67 são úteis para estabelecer a fração de crescimento celular em neoplasias (quantificada imuno-histoquimicamente pela determinação do número de células positivas para Ki67 no número total de células em repouso = índice Ki67). Em tecidos neoplásicos, o valor prognóstico é comparável ao índice de marcação com timidina tritiada. A correlação entre um baixo índice Ki67 e tumores de baixo grau histológico é forte. Ki67 é rotineiramente usado como um marcador da ciclagem e proliferação celular. Essa especificidade do anticorpo Ki-S5 para células proliferativas pode torná-lo uma ferramenta útil para a determinação da fração proliferativa em tumores como linfoma não-Hodgkin (Kreipe et al., 1993), carcinomas mamários (Mauri et al., 1984), tumores ovarianos (Ballin et al., 1994) e câncer de próstata.
Especificidade
Em experimentos de imunoprecipitação e Western blot, o anticorpo Ki-S5 reconhece uma proteína de 345 kD e 395 kD associada ao ciclo celular (Kreipe et al., 1993) idêntica ao antígeno de Ki-67. O anticorpo se liga a um epítopo resistente à formalina do antígeno de Ki-67. A imunorreatividade do Ki-S5 está confinada aos núcleos das células proliferativas e não ocorre nenhuma reatividade cruzada com antígenos citoplasmáticos do epitélio, mesmo após a recuperação do antígeno (Mauri et al., 1984). Uma comparação da marcação imuno-histoquímica de amostras de tecido de NHL frescas e fixadas mostrou que resultados idênticos foram obtidos com Ki-67 e Ki-S5 (Kreipe et al., 1993). O antígeno de Ki-67 é preferencialmente expresso tardiamente nas fases G1, S, G2 e M do ciclo celular, enquanto as células dormentes, cujo ciclo celular se encontra inativado (fase G0), carecem do antígeno de Ki-67. Além disso, células em constante proliferação (por exemplo, linhas celulares) reagem positivamente ao Ki-S5 durante todo o ciclo celular. Essa especificidade do anticorpo Ki-S5 para células proliferativas pode torná-lo uma ferramenta útil para a determinação da fração proliferativa em tumores como linfoma não-Hodgkin (Kreipe et al., 1993), carcinomas mamários (Mauri et al., 1984), tumores ovarianos (Ballin et al., 1994) e câncer de próstata.
Imunogênio
Preparado de proteínas nucleicas da linhagem de células humanas U937.50.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
Imunocitoquímica:
usou-se uma concentração de 5-10 μg/ml de um lote anterior em IC.
Imuno-histoquímica:
usou-se uma concentração de 5-10 μg/ml de um lote anterior em IH.
Imuno-histoquímica:
5-10 µg/ml em tecidos parafinados e fixados em formalina. Recuperação de antígenos em tampão de citrato-microondas
Citometria de fluxo:
um lote anterior deste anticorpo foi usado em citometria de fluxo (FC).
Western blot:
1−10 µg/ml
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antiKi-67, clone Ki-S5, é um anticorpo monoclonal de camundongo de alta qualidade para a detecção de Ki-67 e foi validado em FC, ICQ, IHQ, IHQ(P) e WB.
Subcategoria de pesquisa
Ciclo celular, replicação e reparo do DNA
Qualidade
Avaliado por Western Blot em lisados de A431.
Análise de western blot:
uma diluição de 1:500 deste anticorpo detectou uma proteína associada ao ciclo celular de 345 kDa e 395 kDa em 10 μg de lisados de A431.
Descrição-alvo
345 e 395 kDa
forma física
Formato: Purificado
IgG1 monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo tampão fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 com 0,1% de azida sódica.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Tecido amigdalar, lisados de células A431
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Retinoid-induced epidermal hyperplasia is mediated by epidermal growth factor receptor activation via specific induction of its ligands heparin-binding EGF and amphiregulin in human skin in vivo.
Rittie, L; Varani, J; Kang, S; Voorhees, JJ; Fisher, GJ
The Journal of Investigative Dermatology null
Devinder Sehgal et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 168(11), 5424-5433 (2002-05-23)
The young rabbit appendix is a dynamic site for primary B cell repertoire development. To study diversification patterns during clonal expansion, we collected single appendix B cells from 3- to 9-wk-old rabbits and sequenced rearranged H and L chain genes.
Paula Rocktäschel et al.
Epilepsy & behavior : E&B, 101(Pt B), 106581-106581 (2019-11-26)
Tuberous sclerosis complex (TSC) is a neurodevelopmental disorder caused by deletions in the TSC1 or TSC2 genes that is associated with epilepsy in up to 90% of patients. Seizures are suggested to start in benign brain tumors, cortical tubers, or
Katarzyna Biadasiewicz et al.
Biology of reproduction, 90(5), 101-101 (2014-04-04)
ADAM12, consisting of a membrane-bound (ADAM12L) and a secreted (ADAM12S) form, is expressed exclusively in regenerating and developing tissue as well as in certain cancer types. Strong ADAM12 expression levels have been noticed in the human placenta, and deregulated ADAM12S
H Kreipe et al.
The American journal of pathology, 142(1), 3-9 (1993-01-01)
A monoclonal antibody (Ki-S1) has been raised that reacts with the nuclei of proliferating cells. The antigen recognized is resistant to formalin fixation and can be detected in frozen tissues as well as in routinely processed specimens. In immunohistochemistry, nuclear