Documentos Principais
AB3623
Sigma-Aldrich
Anticorpo anticaspase 3, forma ativa (clivada)
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Apopain, Yama Protein, CASP3, SCA-1, procaspase3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP3(836)
Descrição geral
A caspase-3 (CPP32, apopaína) é a proteína apoptótica mais amplamente estudada. A caspase-3 é sintetizada como uma pró-enzima inativa (de 32 kDa) que é processada em células em processo de apoptose por autoproteólise e/ou clivagem por outra protease upstream. A forma processada da caspase-3 é composta por subunidades grandes (17 kDa) e pequenas (12 kDa) que se associam para formar uma enzima ativa. A caspase-3 ativa cliva proteoliticamente e ativa outras caspases, bem como alvos relevantes nas células, como PARP e DFF.
Especificidade
A reatividade com outras espécies não foi determinada.
O AB3623 detecta apenas o fragmento p17 clivado e não detecta a forma precursora em células em processo de apoptose.
Imunogênio
Epítopo: forma ativa (clivada)
Sequência peptídica sintética específica da clivagem (patenteada).
Aplicação
A forma ativa (clivada) do anticorpo anticaspase 3 detecta o nível de caspase 3, e foi publicada e validada para uso em imunofluorescência (IF), imuno-histoquímica (IHQ) e western blot (WB).
Análise de western blot:
Diluição de 1:100-1:200 (0,5-4 µg/ml) de células apoptóticas ativas que utilizamos para detectar a caspase-3.
Observe que, ao usar tecido, os níveis de caspase 3 ativa podem estar abaixo dos níveis detectáveis. Use CC119 (caspase 3 humana) incubada por 30 minutos com ATP 1 mM (para ativação) como um controle positivo em análises tipo western. Alternativamente, preparados de cultura neuronal incubados com estaurosporina (0,5 µM, 10-18 h) normalmente fornecem um forte sinal de caspase 3.
Imuno-histoquímica:
diluição de 1:10 (10-20 µg/ml), o AB3623 reagiu com sucesso em tecidos de camundongo fixados em PFA 4% e embebidos em parafina.
Imuno-histoquímica (parafina):
marcação ideal do anticorpo monoclonal anticaspase 3: Intestino delgado de camundongo
Categoria de pesquisa
Apoptose e câncer
Metabolismo
Subcategoria de pesquisa
Caspases
Enzimas e bioquímica
Descrição-alvo
17 kDa
Ligação
Substitui: 04-440; 04-1088
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo PBS, contendo glicerol 30%, BSA 0,5%, EDTA 5 mM e proclin 0,03%.
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Tecido amigdalar e do apêndice. Células Jurkat induzidas para apoptose com TRAIL solúvel recombinante e lisados de células 3T3 embrionárias de pele/tumor de camundongo tratadas com estaurosporina.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Maternal prenatal omega-3 fatty acid supplementation attenuates hyperoxia-induced apoptosis in the developing rat brain.
Funda Tuzun,Abdullah Kumral,Seda Ozbal,Mustafa Dilek,Kaz?m Tugyan,Nuray Duman,Hasan Ozkan
International Journal of Developmental Neuroscience null
Possible neuroprotective effects of magnesium sulfate and melatonin as both pre- and post-treatment in a neonatal hypoxic-ischemic rat model.
Merih Cetinkaya,Tulin Alkan,Fadil Ozyener,Ilker Mustafa Kafa,Mustafa Ayberk Kurt,Nilgun Koksal
Neonatology null
Fei Wang et al.
PloS one, 5(10), e13459-e13459 (2010-10-27)
The tumor suppressor p53 is known to be able to trigger apoptosis in response to DNA damage, oncogene activation, and certain chemotherapeutic drugs. In addition to its transcriptional activation, a fraction of p53 translocates to mitochondria at the very early
Antibiotic treatment is superior to ursodeoxycholic acid on total parenteral nutrition associated hepatic dysfunction.
Gunsar C, Vatansever S, Var A, Aygoren R, Yilmaz O, Turkoz E, Sencan A, Mir E
Pediatric Surgery International null
Elevated levels of uterine anti-apoptotic signaling may activate NFKB and potentially confer resistance to caspase 3-mediated apoptotic cell death during pregnancy in mice.
Jeyasuria, P; Subedi, K; Suresh, A; Condon, JC
Biology of reproduction null