C8487
Anti-Caspase 3, Active antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Activated Caspase 3 Antibody, Activated Caspase 3 Antibody - Anti-Caspase 3, Active antibody produced in rabbit, Anti-Apopain, Anti-CPP32, Anti-Yama
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, bovine, human, pig, canine, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using human epitheloid carcinoma HeLa cell line, treated with staurosporine
microarray: suitable
western blot: 1:500 using recombinant human caspase 3, active (Sigma Product No. C1224)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP3(836)
mouse ... Casp3(12367)
rat ... Casp3(25402)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- for western blotting of cytochrome c for caspase activation
- as primary antibody in immunofluorescence staining of embryos and postnatal mice cryosections
- in Western blot analysis of activated caspase 3
- as a primary antibody in immunodetection of rat brain sections
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado