C7729
Anti-Caspase 9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-APAF-3, Anti-APAF3, Anti-ICE-LAP6, Anti-MCH6, Anti-PPP1R56
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 35-47 kDa (two bands)
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using microwave-treated tissue sections of human and rat heart
immunoprecipitation (IP): 10 μg using HeLa mitochondrial RIPA lysate (500 μg)
microarray: suitable
western blot: 1:300 using whole extract of human Jurkat cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP9(842)
rat ... Casp9(58918)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3