MAB4603
Anti-Caspase 3 Antibody, large subunit & proform, clone 3CSP03
clone 3CSP03, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CPP32
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3CSP03, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP3(836)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Immunoprecipitation: 2 μg/mg of protein lysate Immunohistochemistry (frozen and paraffin): 2-4 μg/ml for 30 minutes at RT. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6.0, for 10-20 min. followed by cooling for 20 min. at RT.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2