Documentos Principais
MAB10753
Sigma-Aldrich
Anticorpo anticaspase3 (forma ativa), clone 3D9.3
clone 3D9.3, from mouse
Sinônimo(s):
Caspase-3, CASP-3, Apopain, Cysteine protease CPP32, CPP-32, Protein Yama, SREBP cleavage activity 1, SCA-1, Caspase-3 subunit p17, Caspase-3 subunit p12
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D9.3, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP3(836)
Descrição geral
A caspase-3 (CPP32, apopaína) é a proteína apoptótica mais amplamente estudada. A caspase-3 é sintetizada como uma pró-enzima inativa (de 32 kDa) que é processada em células em processo de apoptose por autoproteólise e/ou clivagem por outra protease upstream. A forma processada da caspase-3 é composta por subunidades grandes (17 kDa) e pequenas (12 kDa) que se associam para formar uma enzima ativa. A caspase-3 ativa cliva proteoliticamente e ativa outras caspases, bem como alvos relevantes nas células, como PARP e DFF.
Especificidade
Este anticorpo demonstra especificidade pela forma ativa clivada de 17 kDa, mas não tem reatividade cruzada com a forma inativa (pro) da caspase3 em 35 kDa.
Imunogênio
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente à caspase3 (forma ativa) humana.
Aplicação
Análise imunocitoquímica: uma diluição de 1:500 de μm lote representativo detectou caspase3 (forma ativa) em células HeLa e HeLa/estaurosporina 3 h.
Análise por citometria de fluxo: uma diluição de 1:400 de μm lote representativo detectou caspase3 (forma ativa) em linfócitos T Jurkat.
O anticorpo anticaspase-3 (forma ativa), clone 3D9.3, é um anticorpo direcionado à proteína caspase-3 (forma ativa), validado para uso em WB, ICQ e citometria de fluxo.
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células HeLa.
Análise de western blot: 0,1 µg/ml deste anticorpo detectou caspase3 (forma ativa) em 10 µg de lisado de células HeLa e de células HeLa tratadas com estaurosporina.
Descrição-alvo
aproximadamente 17 kDa observado. A caspase-3 é clivada durante a apoptose nas formas ativas de 17 kDa e 12 kDa.
Ligação
Substitui: 04-1090; 04-439
forma física
Formato: Purificado
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Catalina Silva-Hirschberg et al.
Therapeutic advances in medical oncology, 11, 1758835919891567-1758835919891567 (2019-12-17)
Mycosis fungoides (MF) and Sézary syndrome (SS) are subtypes of primary cutaneous lymphomas and represent complex diseases regarding their physiopathology and management. Depending on the stage of the disease, different treatment regimens are applied, but there is no consensus on
John Chun-Hao Chen et al.
Oncology letters, 17(1), 638-645 (2019-01-19)
Trichostatin A (TSA), a hydroxamate histone deacetylase inhibitor, is a compound that has been identified to induce anticancer activity. The aim of the present study was to investigate whether sorafenib, in combination with TSA, was able to augment the anticancer
Ya-Jing Zhang et al.
Toxicology research, 10(5), 1052-1063 (2021-11-05)
Cancer is one of the leading causes of death in the world. It is very important to find drugs with high efficiency, low toxicity, and low side effects for the treatment of cancer. Flavonoids and their derivatives with broad biological
Mohammadhossein Khorraminejad-Shirazi et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 45-45 (2020-02-06)
Mesenchymal stromal cell (MSC) stemness capacity diminishes over prolonged in vitro culture, which negatively affects their application in regenerative medicine. To slow down the senescence of MSCs, here, we have evaluated the in vitro effects of 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide (AICAR), an