C1104
Monoclonal Anti-Caspase 7 antibody produced in rat
clone 11E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11E4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen (full length) 35 kDa
antigen (subunit) 20 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using a whole extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP7(840)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- Immunoprecipitation
- Microarray
- Western blotting at a concentration of 2-4μg/mL using a whole extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)