Y0001737
Triclabendazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzimidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
triclabendazole
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
InChI
1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
chave InChI
NQPDXQQQCQDHHW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)