Documentos Principais
P1500000
Phthalylsulfathiazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N4-Phthalylsulfathiazole, 2-[[[4-[(2-Thiazolylamino)sulfonyl]phenylamino]carbonyl]benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H13N3O5S2
Número CAS:
Peso molecular:
403.43
Beilstein:
359901
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
phthalylsulfathiazole
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
240 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3nccs3
InChI
1S/C17H13N3O5S2/c21-15(13-3-1-2-4-14(13)16(22)23)19-11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)20-17-18-9-10-26-17/h1-10H,(H,18,20)(H,19,21)(H,22,23)
chave InChI
PBMSWVPMRUJMPE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Phthalylsulfathiazole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>734.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 390 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)