Documentos Principais
Z600334
Hellma® absorption cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 160 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
Suprasil® quartz
descrição
2 windows
fabricante/nome comercial
Hellma 105.200-QS
Parâmetros
200-2,500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
centro da abertura A
8.5 mm , aperture
volume da câmara
160 μL
percurso óptico
10 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
With PTFE stopper, 2 polished windows
with PE stopper, aperture 8mm × 2mm rectangular
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)