Z802387
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL
Sinônimo(s):
Micro Volume Spectrophotometer Cuvettes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Suprasil® quartz
descrição
with 2 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma 108.002-QS
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
volume da câmara
500 μL
percurso óptico
10 mm
método de detecção
photometric
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)