Key Documents
Z800244
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 1750 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
PTFE lid
Suprasil® quartz
descrição
with 2 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma 100-QS
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
volume da câmara
1750 μL
percurso óptico
5 mm
método de detecção
photometric
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)