Z803111
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Suprasil® quartz
descrição
2 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma (100-QS)
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
volume da câmara
350 μL
percurso óptico
1 mm
método de detecção
photometric
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)